Learn More
Thermo Scientific™ Graphitrohrofenküvetten für Atomabsorptionsspektrometer (AA)
Verbessern Sie die Leistung Ihres AAS-Graphitrohrofens mit anwendungsspezifischen Thermo Scientific™ Graphitküvetten.
Marke: Thermo Scientific™ 942349020101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
Entdecken Sie verschiedene Arten von Graphitrohrofen-Küvetten, die für jede analytische Anwendung geeignet sind, mit den Thermo Scientific™ GFS33/GFS35/GFS35Z Graphitöfen und Autosampler-Modulen
Verbessern Sie die Geräteleistung mit der richtigen Auswahl an Graphitküvetten Während geriffelte Küvetten standardmäßig mit Thermo Scientific GFS33/GFS35/GFS35Z Graphitöfen geliefert werden, verbessern zusätzliche anwendungsspezifische Küvetten die Leistung bei komplexeren Anwendungen:- Küvetten mit verlängerter Lebenszeit (ELCs) können länger verwendet werden und bieten reproduzierbare Leistung über mehrere tausend Betätigungen
- Geriffelte Küvetten (in pyrolytisch beschichteten und unbeschichteten Formen) helfen, schwierige Proben bei der optimalen Temperatur für eine effiziente Zerstäubung zu halten
- Omega Küvetten mit integrierten Plattformen bieten für Proben mit komplexen Matrices die störungsfreiesten Bedingungen (häufig in Kombination mit Matrixmodifikation)
Spezifikation
Graphitrohrofenküvette | |
Omega Küvette mit integrierter Plattform | |
GFS33 oder GFS35 Öfen |