Learn More
Deutsch Neumann™ Grauer Naturkautschuk-Filterring mit Flansch
Marke: Deutsch Neumann™ 2350031
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Grau | |
1Each | |
56 mm |
Naturkautschuk | |
Je 1 | |
20 mm |