Learn More
Hamilton™ Austauschbare Nadel für kleinen Kolben (2.5 – 100 μl-Spritzen)
Geeignet für abnehmbare (RN)-Spritzen der Größe 100 μl und kleiner.
Marke:  Hamilton™ 7768-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10225142
  • 82.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 in.)
  • Spezielle Gaugen, Längen und Spitzenarten sind lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Ja
26 s ga
0.018 in.
0.47 mm
2 in.
Stumpf
Ansatz aus Edelstahl
0.0051 in.
0.13 mm
Ideal bei der Gefahr einer Verstopfung der Nadel
Spritzenersatznadel