Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus gehärtetem Stahl
2.90 € - 25.60 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10174492
|
RETSCH
05.368.0108 |
15 mm |
4.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10771613
|
RETSCH
05.368.0057 |
30 mm |
13.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10771423
|
RETSCH
05.368.0056 |
40 mm |
25.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10054881
|
RETSCH
05.368.0059 |
10 mm |
2.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mahlkugeln aus Wolframcarbid, Achat, PTFE auf Anfrage.Material: Gehärteter Stahl
φ: 15mm
Spezifikation
Mahlkugeln | |
Gehärteter Stahl |