missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Industrielle Kanister aus HDPE

Farbe: Blau

Marke:  Kautex™ 2000096232

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.86400kg

Artikelnummer. 10720282

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Das umfangreiche Verschlusszubehör erlaubt nahezu jeden Verwendungszweck
  • Naturfarben oder blau
  • UN-Zulassung für: 2.5 bis 5 l- und 10 bis 30 l-Kanister
Spezifikation

Spezifikation

Industrie-Kanister
48.5 mm
290 x 246 x 385mm
5,3 gal.
20 l
HDPE
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote