Learn More
Witeg™ Heizmäntel
Zur Verwendung mit Rundkolben oder Bechergläsern.
270.00 € - 515.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
---|---|
Höhe (metrisch) | 200 mm |
Produkttyp | Heizmantel |
Temperatur (metrisch) | 100° bis 450 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zur Verwendung mit | Reglertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zur Verwendung mit | Reglertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15715848
|
Witeg™
DH.WHM12035 |
2000 ml | 2000 ml-Rundkolben, Duran und Lwaki | Integriert |
515.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15874842
|
Witeg™
DH.WHM121606 |
1000 ml | 1000 ml-Rundbecher, allgemeine Verwendung | Integriert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15805995
|
Witeg™
DH.WHM12179 |
5000 ml | 5000 ml-Rundbecher Marke DURAN™ | Außen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Erhältlich für eine Vielzahl von Becherglas-/Probenflaschenkapazitäten
- Temperaturbereich zwischen 100 °C und 450 °C
- Heizelement aus Nickel und Chrom
- Spulentyp: säurebeständig, lange Lebensdauer
- Integrierter Temperaturregler oder externer Regler, je nach Modell
- CE-zertifiziert und eindeutige Seriennummer für das Tracing
- 2 Rührstäbe sind bei einigen Modellen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
CE | |
200 mm | |
Heizmantel | |
100° bis 450 °C |