Learn More
Heparin-Natrium, Thermo Scientific Chemicals
67.55 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Heparin-Natriumsalz zeigt eine antikoagulante Aktivität. Es kann auch die Proliferation mesenchymaler Zellen wirksam hemmen und fördert die Proliferation primärer Epithelzellen
- Diese Verbindung kann an Antithrombin III binden und Koagulationsproteasen hemmen
Anwendungen
- In in-vitro-Studien wird es als Hauptbestandteil serumfreier Medien verwendet, um die Zellaggregation zu verhindern
- Heparin-Natriumsalz kann auch das Wachstum von menschlichen embryonalen Stammzellen in einem definierten serumfreien Medium induzieren und als Kofaktor für einen grundlegenden Fibroblasten-Wachstumsfaktor (FGF-2) fungieren.
- Es wird auch in Laborstudien zur Stammzelldifferenzierung und zum Wachstum angewendet
- In in-vitro-Studien zeigt diese Verbindung eine zytotoxische Wirkung, die den Tod von Krebszellen induziert, indem sie die Aktivität des Transkriptionsfaktors beeinträchtigt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Heparin sodium |
Extinktion | ≤0.2% as nucleotides, 0.2 max. (0.4% in water) at 260nm, Protein and nucleotide impurities:, Protein and nucleotide impurities: at 0nm |
Farbe | Weiß |
pH | Inclusive between 5.5 (1% soln.) |
Glührückstand | Inclusive between 30% |
Verlust bei Trocknung | ≤8% (at 60°C for 4 hr.) |
Infrarotspektrum | Test bestanden |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Merck Index | 15, 4688 |