Learn More
Hexane, gemischte Isomere, HPLC-Gütegrad, größer als 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045652.K2
Weitere Details : CAS : 92112-69-1 Netto-Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Hexanes | |
92112-69-1,110-54-3,96-14-0,107-83-5,96-37-7,71-43-2 | |
Colorless liquid | |
65°C to 70°C | |
<-23°C (-9°F) | |
Flüssig | |
>99% | |
MFCD02179311 | |
Miscible with ether,chloroform,alcohol,and acetone. Immiscible with water. | |
HPLC |
-95°C | |
Farblos | |
0.67 | |
1 L | |
240°C (464°F) | |
1.3795 | |
C6H14 | |
160 hPa (120mm Hg) at 20°C | |
86.18 | |
n-Hexan:65,0 %; 3-Methylpentan:25,0%; 2-Methylpentan:5,0 %; Methylcyclopentan:4,999 %; Benzol:0,001% |
Sicherheit und Handhabung
- Hexanes, mixed isomers, HPLC Grade
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hexane, branched andlinear
RUO – Research Use Only