Learn More
Taylor Wharton™ Kühlschrank mit großem Fassungsvermögen
Marke: Taylor Wharton™ VHC35
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Lagert bis zu (1.260) 1,2 ml Röhrchen (9.900) 1/2 cc-Halme | |
VHC 35 | |
26.8 in. |
130 Tage | |
35 l |