Learn More
Mitutoyo™ HIGH RES DIAL THICKNESS GAUGE 1MM 1MM
Marke: Mitutoyo™ 7327
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Analog | |
0 bis 1 mm |
Marke: Mitutoyo™ 7327
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Analog | |
0 bis 1 mm |