Learn More
Snijders Scientific Hochspezifische Pflanzenwachstumskammer
Die hochspezialisierte Pflanzenwachstumskammer liefert reproduzierbare Pflanzenwachstumsmuster über den gesamten Wachstumszyklus hinweg.
48500.30 € - 63488.70 €
Spezifikation
Reglertyp | mTRON T |
---|---|
Relative Luftfeuchtigkeit | 40 bis 95% |
Temperaturbereich (metrisch) | 4°bis 50 °C |
Feuchtigkeitssensor | Kapazitiver Sensor |
Feuchtigkeitsquelle | Ultraschall |
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11921496
|
Snijders Scientific
MC1000 |
MC1000 | 1.000 l |
48500.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11941496
|
Snijders Scientific
MC1750 |
MC1750 | 1750 l |
63488.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Vollständig programmierbar, mit bis zu 100 Programmen und allen Funktionen, die für die heutige Pflanzenwachstumsforschung in Echtzeit erforderlich sind
- Temperatur, Feuchtigkeit und Beleuchtung sind für Tag- und Nachtzyklen einstellbar
- Die Beleuchtungsoptionen reichen von 400 μmol mbis2 s-1 bis 1200 μmol mbis2 s-1 max., einschließlich Dimm- und Dämmerungszyklen
- Großer Temperaturbereich von 4 °C bis 50 °C
- Nettowachstumsfläche:0,9 bis 1,8 m2 (MC1000), 1,4 bis 2,8 m2 (MC1750)
- Wachstumshöhe:1,2 m
- Universelles Design für alle Anforderungen des Anwenders an In-vivo-Tests
- Umwelt- und energiefreundliches (FCKW-freies) Kühlsystem
- Ethernet-Anschluss für Online-Visualisierung auf PC und/oder Android-Handy
- Ethernet-Verbindung für den Empfang eines Alarms per E-Mail
Spezifikation
mTRON T | |
4°bis 50 °C | |
Ultraschall | |
±1,0 °C |
40 bis 95% | |
Kapazitiver Sensor | |
0,1 bis 0,5 m/s | |
Kapazitiver Sensor |