Learn More
Epredia™ HM 430 Schlittenmikrotom
Die automatischen oder manuellen Feinschnittfähigkeiten des Epredia™ HM 430 Schlittenmikrotoms garantieren ein schnelles, bequemes und ermüdungsarmes Arbeiten.
8025.00 € - 10575.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlittenmikrotom |
---|---|
Sektionsbereich | 1 bis 60 μm |
Probengröße | 80 x 60 mm |
Tiefe (angloamerikanisch) | 18,9 in. |
Tiefe (metrisch) | 48 cm |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12062999
|
Epredia™
910010 |
HM 430 Schlittenmikrotom, Messerhalter aus Stahl, Staubschutzhülle, Bedienungsanleitung |
10575.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15701058
|
Epredia™
910010L |
HM 430 Schlittenmikrotom Stahl-Messerhalter, Staubschutzhaube, Bedienungsanleitung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Die automatischen oder manuellen Feinschnittfähigkeiten des Thermo Scientific™ HM 430 Schlittenmikrotoms garantieren ein schnelles, bequemes und ermüdungsarmes Arbeiten.
Hervorragende Schneidoptionen:- Messerhalter mit integriertem, beweglichem Messerschutz
- Messerträger gleitet auf einem wartungs- und spielfreien Kreuzrollenlagersystem
- Ergonomischer Griff zum Bewegen des Messerträgers Horizontaler Hub des Messers kann entsprechend der Probengröße ausgewählt werden, um die automatische Probenzustellung zu aktivieren
- Für Paraffin- und Gefrierschnitte in biologischen, botanischen und materialwissenschaftlichen Anwendungen
- Einfache Auswahl von manueller oder automatischer Zustellung
- Integrierte entnehmbare Abfallwanne
- Feinausrichtung der Probe auf den X/Y-Achsen
- Staubschutz
- Bedienungsanleitung
- Standard-Probenklammer (715480), separat erhältlich
Spezifikation
Schlittenmikrotom | |
80 x 60 mm | |
48 cm | |
32 cm | |
31 cm | |
26 kg |
1 bis 60 μm | |
18,9 in. | |
12,6 in. | |
12,2 in. | |
57 lb. |