Learn More
Gibco™ Zellen mit humanem MATE2K (G) SLC-Transporter
HEK293-Zellen, die das MATE2K Solute Carrier (SLC) Transportprotein transient überexprimieren
Marke: Gibco™ GM1115G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00300kg
Description
- TRANSiPORT Human MATE2K (G) SLC-Transporterzellen sind HEK293-Zellen, die das MATE2K Solute Carrier (SLC) Transportprotein transient überexprimieren. SLC-Transporter sind eine Superfamilie von Membrantransportern, die die Pharmakokinetik und die Arzneimittelexposition beeinflussen können, indem sie den Transport von gelösten Substanzen in und aus Zellen regeln. Das MATE2K SLC-Transporter-Protein wird in nierenproximalen Tubuluszellen gefunden.
- Potenzialbewertung für den Transporter-vermittelten Arzneimittelmetabolismus
- Anwenderfreundliches Format
- Qualitativ hochwertige Ergebnisse mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis
- Zellbasierte Assays können mit radioisotopmarkierten Verbindungen, fluoreszenzmarkierten Verbindungen oder nicht markierten Verbindungen durchgeführt werden. Die Menge des in die Zellen transportierten Substrats kann direkt mit einem Flüssigszintillationszähler, einem Fluoreszenz-Plattenlesegerät oder LC-MS/MS gemessen werden, wodurch eine direkte Bewertung der SLC-Transporter-Aktivität ermöglicht wird.
- Schein-HEK293-Zellen (Kat. Nr. GM1101G), die den SLC-Transporter nicht überexprimieren, stehen als negative experimentelle Kontrolle zur Verfügung. Einige Verbindungen können aufgrund der Anwesenheit endogener Transporter oder einer unspezifischen Bindung hohe Hintergrundwerte hinsichtlich des Transports aufweisen.
- Das praktische Produktformat ermöglicht die Datengenerierung innerhalb von 2 Tagen vom Auftauen der Zellen bis zum endgültigen Ergebnis
Specifications
In der Dampfphase von flüssigem Stickstoff lagern. | |
Säugetierzellkultur | |
SLC-Transporter-Zelle |
293 (HEK) | |
Human | |
8 bis 10M Zellen |