Learn More
Lauda™ Hydro H 20 SW Schüttelwasserbad mit CEE7/7-Stecker
Schüttelwasserbad für exakt reproduzierbare Temperaturen
Marke:  Lauda™ L002909
3401.17 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16649345
  • 3740.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leicht ablesbare LED-Anzeige
  • Einstellen und Anzeigen von Temperaturwerten in Schritten von 0,1 °C
  • Folientastatur mit prägnanten Symbolen
  • Digitale Sollwerteinstellung
  • Stufenlos einstellbare, lastunabhängige Drehzahl mit Sanftanlauffunktion
  • 1-Punkt-Temperaturregler
  • Übertemperaturschutz für den Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten und Wassermangelschutz
  • Elektronische Überwachung des Temperaturreglers
  • Standardmäßige Kühlschlange
  • Schüttelgerät mit sanftem Anlauf und Überlastschutz
  • Die Schüttelvorrichtung wird auf korrosionsbeständigen speziellen Kugellagern geführt.
  • Lineare, oszillierende Schüttelbewegung
  • Der Schüttelkorb kann leicht zu Reinigungszwecken entfernt werden
  • Abdeckrahmen mit Kondensatkanal
  • Badbehälter mit Ablassventil
  • Der wärmeisolierende, doppelwandige Deckel aus Edelstahl mit innerer Krümmung verhindert, dass Kondensat in die Behälter zurücktropft
  • Badinnenraum, Deckel, Schüttelkorb und Heizelement aus Edelstahl
  • Standardmäßig mit Deckel und Lochtablett
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: 25 bis 100 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,1 ± k
    • Max. Heizleistung: 1,5 kW
    • Max. Stromverbrauch: 1,5 kW
    • Leistungsaufnahme: 10 A
    • Größe des Bads (B x T x H): 450 x 300 x 160 mm
    • Gesamtmaße (B x T x H): 715 x 520 x 330 mm
    • Schüttelampitude: 22 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
  • Spezifikation
    Spezifikation
    25°C bis 100°C
    230 V