Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 to 500L Tank Liners, 100L
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 bis 500 l Tankauskleidungen sind mit oder ohne Bodenablass erhältlich und werden steril für die Handhabung von Flüssigkeiten in Bioproduktionsanwendungen geliefert.
Marke: Thermo Scientific™ SH30647.02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 bis 500 L Tankauskleidungen sind mit oder ohne Bodenablass erhältlich und werden steril für die Handhabung von Flüssigkeiten in Bioproduktionsanwendungen geliefert.
Hauptmerkmale der Tankverkleidung:
- Erhältlich in Größen, die in standardmäßige zylindrische Tanks, und in Thermo Scientific HyPerforma Fässer passen (Serien SV3011X, SV50076 und SV50517)
- Das Zwickeldesign ermöglicht eine enge Passform an den Tank
- Kammer aus Thermo Scientific CX3-9-Folie, die dieselbe Kontaktfläche wie andere Thermo Scientific BPCs bietet
- Lieferung gammabestrahlt
- Individuelle Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie sich noch heute an einen unserer Thermo Scientific Ansprechpartner wenden
Standardtankauskleidungen für Ihre Flüssigkeitsanwendungen sind ab Lager in den folgenden Konfigurationen erhältlich:
SH30647.01 bis .03:
- 50 bis 200 l-Tankauskleidungen
- Stützbehälter erforderlich: Passend für HyPerforma PE-Fässer mit Flachboden (Serie SV50076)
- Menge: Je = 1 Auskleidung
SH30647.04 bis .07:
- 50 bis 500 l-Tankauskleidungen
- Stützbehälter erforderlich: Passend für zylindrische Tanks gemäß Industriestandard (Serie SV3011X)
- Menge: Je = 1 Auskleidung
Serie SH30646:
- 50 bis 200 l-Tankauskleidung mit einem Bodenablass
- Unteres Schlauchset 1: 72in. (189,2 cm)-Schlauch, der zu einem Schnelltrenneinsatz (MPX-Serie) Stecker führt
- Stützbehälter erforderlich: Passend für HyPerforma PE-Fässer mit konischem Boden (Serie SV50517)
Bestellinformationen:
Lieferung erfolgt in Polybeuteln, zweifach verpackt, Gamma-bestrahlt, inklusive eines Analysenzertifikates.
Empfohlen für:
- Hydratation pulvriger Medien und Puffer
- Poolen unsteriler Lösungen und Flüssigkeiten
- Nicht aseptische Sammlung von Altflüssigkeiten aus Trennungs- und Aufreinigungssystemen
Verwenden Sie zur Bestellung die in der obigen Tabelle aufgeführten Artikelnummern.
Spezifikation
100 l | |
Handhabung von Flüssigkeiten in der Bioproduktion | |
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen. | |
SV50076.03 | |
HyPerforma™ | |
Gehäuse CX3-9 |
Kunststoff | |
Tankauskleidung | |
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt. | |
Bestrahlt | |
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall | |
Steril |