Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Conical LLDPE Drum, 200L, 1 port, with clamps
Teil einer Familie von Kunststofftanks und -fässern und Zubehör, umfasst einen Deckel und Klemmen sowie einen einzelnen Bodenanschluss.
Marke: Thermo Scientific™ SV50517.06
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit einer Trägerplatte
- Erhältlich in Größen von 50, 100 und 200 l
- Aus linearem Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE)
- Der Bodenanschluss mit 4 in. ermöglicht die Anpassung an den Bodenanschluss des BPC und kann anstelle der Trommel mit 1,75 in.-Anschluss verwendet werden
Spezifikation
200 L | |
60 x 114 cm (23,5 x 44,75 in.) | |
HyPerforma™ |
Lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE) | |
Bodenanschluss: 4,5 cm (1,75 in.) |