Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule, weiß und schwarz
Führen Sie Ihre Fluoreszenz- und Lumineszenz-basierten Immunoassays und Bindungsassays mit Thermo Scientific™ Immuno Standard Modulen, weiß und schwarz aus.
Marke:  Thermo Scientific™ 437915
398.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.23000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10080611
  • 435.00 € / 60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie Ihre Fluoreszenz- und Lumineszenz-basierten Immunoassays und Bindungsassays mit Thermo Scientific™ Immuno Standardmodulen, weiß und schwarz aus.
Eigenschaften:
  • Erhältlich in 8-, 12- oder 16-Well-Streifen
  • Mit oder ohne Rahmen für optimale Assays
  • Wells mit flachem Boden oder C-Boden
  • Wahl zwischen drei Oberflächentypen für optimale Bindung
  • Weißes Format für eine höchstmögliche Signalreflexion mit niedriger Hintergrundfluoreszenz; empfohlen für Epifluoreszenz
  • Schwarzes Format reduziert Streulicht, das bei Epifluoreszenz auftreten kann
  • Transparentes oder klares Format ausschließlich für zeitaufgelöste Fluoreszenzanwendungen
Auswahl der Oberfläche:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ und Microlite™ 1+ dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Microlite 2+ ist leicht hydrophil und bindet verschiedene Biomoleküle.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Ja
Kolorimetrisch
60 Kartons
Mikrotiterplattenstreifen
350 μl
250 μl
MaxiSorp
ELISA
5
60/Karton
Hydrophil
Standard
8 x 12
Durchsichtig
Polystyrol
96
Unsteril
Rund
60
Ohne
Antikörper (Glykoproteine)
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.