Learn More
Greiner Bio-One IMP CT™ 96-Well-Proteinkristallisierungsplatte
Für den Einsatz bei der Mikrochargen-Kristallisation. Greiner Bio-One IMP@CT™ 96-Well-Proteinkristallisationsplatten verfügen über konische Wells, die die Ausbreitung von Tröpfchen verhindern.
Marke: Greiner Bio-One 673101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Niedriges Profil
- Polystyrol
- Konische Wells
- Flachboden
Spezifikation
Standard | |
Durchsichtig | |
96 | |
Konisch | |
Niedrig |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Mikrochargen-Kristallisation | |
80/Karton |