Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ SILANE Viral NA Kit
Für die empfindliche, exakt berechenbare und zuverlässige Extraktion und Isolierung von viraler DNA und RNA aus humanen Serum-/Plasmaproben nach einem einfachen Trennungsprotokoll
Marke: Invitrogen™ 37011D
481.50 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.35000kg
Beinhaltet: Dynabeads MyOne SILANE (5 ml, 40 mg/ml, siehe Kat.-Nr. 370-02D für weitere Merkmale), Bindungs-/Wasch-/Elutionspuffer und ein Protokoll, das für die Isolierung viraler DNA/RNA optimiert ist. Der Inhalt des Kits ist ausreichend für 96 Isolierungen.
Beschreibung
Die 1-μm-Dynabeads haben eine optimierte silikaähnliche Oberflächenchemie und eine hochspezifische Oberfläche; diese sorgen für eine effiziente Kinetik und hohe Empfindlichkeit. Ihre einheitliche Größe und Oberfläche gewährleisten reproduzierbare Ergebnisse. Mit Dynabeads wird eine höhere Empfindlichkeit und verbesserte Leistungsfähigkeit im Vergleich zu magnetischen Partikeln von alternativen Lieferanten erreicht.
- Isoliert virale DNA und virale RNA.
- Hohe Empfindlichkeit, die eine niedrige Nachweisgrenze ermöglicht
- Effektive Isolierung von Nukleinsäuren auch von anspruchsvollen Viren (z. B. HBV)
- Kann HBV-DNA in einer 200 μl Serumprobe, die lediglich 40 infektiöse Einheiten enthält, nachweisen (mit 2 mg (50 μl) Dynabeads).
- Schneller als Spin-Säulen
- Kostengünstig als Zentrifugationssäulen bei gleicher Leistung
- Automatisierungsfreundlich (langsame Sedimentationsgeschwindigkeit + hohe magnetische Mobilität)
- Isolierung viraler Nukleinsäuren (DNA/RNA)
- Aus Humanserum/Plasmaproben
- Gut geeignet für automatisierte Assays
- Separates Kit für die Isolierung genomischer DNA erhältlich
- Mit hohem Durchsatz kompatibel
- Probentyp: Plasma, Serum
Validierung und Anpassung (Beads, Puffer, Protokoll oder Format) können auf anwenderdefinierter OEM-Basis vorgenommen werden.
Entwicklung Bead-basierter IVD-Assays, Bead-basierte Nukleinsäure-IVD, klinisch, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Diagnoseentwicklung, Entwicklung molekularer Diagnosetests, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus flüssigen Proben (z. B. Serum, Virus), Aufreinigung viraler RNA/DNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Das Kit enthält: Dynabeads™ MyOne™ SILANE (5 ml, 40 mg/ml, siehe Kat.-Nr. 370-02D für weitere Eigenschaften), Binde-/Wasch-/Elutionspuffer und ein Protokoll, das für die Isolierung viraler DNA/RNA optimiert ist. Der Inhalt des Kits ist ausreichend für 96 Isolierungen. Lagerung bei: 2 – 8 °C. |
|
Serum, Plasma, flüssige Proben (z. B. Serum), virale Proben, Serum | |
Viral DNA and RNA | |
Northern Blot | |
96 Preps | |
1 μm | |
Up to 45 min. |
Magnetische Beads | |
100 μL | |
Automated Liquid Handling Systems | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Raumtemperatur | |
Virale DNA⁄RNA | |
Serum: 200 μL Plasma: 200 μL |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.