Learn More
Invitrogen™ Flp-In™-CHO Cell Line
Entwickelt für die schnelle Erzeugung stabiler Zelllinien, die das gewünschte Protein aus dem Flp-In-Expressionsvektor exprimieren
Brand: Invitrogen™ R75807
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Includes: 3 x 106 Zellen werden gefroren in 1 ml 90%igem Gesamtmedium mit 10 % DMSO geliefert.
Description
- Diese Zellen enthalten eine einzelne stabil integrierte FRT-Stelle an einem transkriptionsaktiven Genomlocus
- Die gezielte Integration des Flp-In-Expressionsvektors gewährleistet eine starke Expression des Gens von Interesse
- Erzeugt durch Transfektion von parentalen Zelllinien mit pFRT/lacZeo und Auswahl stabiler Zeocin™ resistenter Klone
- Die Flp-In-CHO-Zelllinie wurde durch die Transfektion von CHO-Zellen mit pFRT/lacZeo2 und die Auswahl für Zeocin™ resistente Klone erstellt
- Flp-In-CHO-Zellen funktionieren gut mit Flp-In Vektoren, die ein Gen vom CMV-Promotor exprimieren (pcDNA™5/FRT, pcDNA5/FRT/V5-His-TOPO™ und pSecTag/FRT/V5-His-TOPO™)
Konstitutive Expression, Expression bei Säugetieren, Zelllinien für die Expression bei Säugetieren, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, gezielte Integration
Specifications
3 x 106 -Zellen werden eingefroren in 1 ml von 90 % des kompletten Mediums und 10 % DMSO geliefert. Die Zellen müssen in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Zellen bleiben garantiert 6 Monate lang stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden. | |
Hamster | |
Flp-In™ |
Flp-In™-CHO-Zelllinie | |
pSec |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.