Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1/V5-His TOPO™ TA Expression Kit
Eine hocheffiziente, 5-minütige Klonierungsstrategie in einem Schritt zum direkten Einfügen von mittels Taq-Polymerase amplifizierten PCR-Produkten in einen Plasmidvektor
962.00 € - 1850.00 €
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
---|---|
Liefertyp | Transfektion |
Promoter | CMV |
Produkttyp | TOPO TA Expressionskit |
Selektionsmittel (eukaryotisch) | Geneticin™ (G-418) |
Produktcode | Marke | Menge | Vektor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Vektor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10575383
|
Invitrogen™
K480001 |
20 Reaktionen | TOPO-TA Vektoren, pcDNA |
962.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10584043
|
Invitrogen™
K480040 |
40 Reaktionen | TOPO-TA Vektoren, pcDNA |
1850.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Keine Ligase, Post-PCR-Verfahren oder PCR-Primer, die bestimmte Sequenzen enthalten, erforderlich
- Nach dem Klonen, der Analyse und der Transfektion wird das PCR-Produkt direkt in Säugetierzelllinien exprimiert
- Der pcDNA3.1/V5-His TOPO-Vektor verfügt über einen starken CMV-Promotor für eine hochstufige, konstitutive Expression
- C-terminaler V5-Epitop-Tag für den effizienten Nachweis rekombinanter Proteine mit einem Anti-V5-Antikörper
- C-terminale Polyhistidin-Sequenz (6xHis) zur Reinigung mittels Nickel-Chelatharz und zum Nachweis mit Anti-His (C-Term)-Antikörper
- Die Topoisomerase-Aktivierung des pcDNA3.1/V5-His-TOPO-Vektors ermöglicht das Ligieren von PCR-Produkten in 5 Minuten auf der Arbeitsfläche und ergibt dabei 90 % Rekombinanten
- Vektor verfügt über einen starken CMV-Promotor für eine hochstufige, konstitutive Expression
- C-terminaler V5-Epitop-Tag für den effizienten Nachweis rekombinanter Proteine mit einem Anti-V5-Antikörper
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
Topo™-TA | |
TOPO™, pcDNA™ |
Transfektion | |
TOPO TA Expressionskit | |
His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag | |
TOPO-TA Vektoren, pcDNA | |
Konstitutive Expression |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.