Learn More
Invitrogen™ pcDNA™4/HisMax A, B, & C Mammalian Expression Vectors
Entwickelt, um die Proteinexpression in einer Vielzahl von Säugetierzellen zu maximieren
Marke: Invitrogen™ V86420
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beinhaltet: Die Vektoren pcDNA4 /HisMax A, B und C, jeweils 20 μg, sind superhelikal und werden lyophilisiert geliefert. 20 μg pcDNA4/HisMax/lacZ-Kontrollplasmid sind ebenfalls enthalten. Das pcDNA4/HisMax TOPO TA-Expression-kit enthält zwei Boxen. Die TOPO TA Box enthält 200 ng linearisierten und Topoisomerase I-aktivierten pcDNA4 /HisMax-TOPO Vektor, dNTPs, Kontroll-PCR-Template und Primer, Vorwärts- und Rückwärtsprimer für Sequenzierung und PCR-Screening sowie ein lacZ-Expressionskontrollplasmid. Die Box enthält Transformationsreagenzien, einschließlich 21 x 50μl-Aliquoten von TOP10 E. coli, S.O.C.-Medium und ein superhelikales pUC19-Kontrollplasmid.
Beschreibung
- Enthält QBI SP163 Translational Enhancer, um die Expressionsstufen um das Zwei- bis Fünffache über denen zu erhöhen, die nur mit Promotoren auftreten
- Zusätzlich zur SP163-verstärkten Expression enthält pcDNA4/HisMax ein spaltbares N-terminales Xpress™-Tag für den schnellen Nachweis von rekombinantem Protein mit Anti-Xpress Antikörpern
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Transfektion | |
Säugetier-Expressionsvektor | |
Die Vektoren pcDNA™4/ HisMax A, B und C, jeweils 20 µg, sind superhelikal und werden lyophilisiert geliefert. 20 µg pcDNA™4/HisMax/lacZ-Kontrollplasmid sind ebenfalls enthalten. Lagern Sie die Vektoren bei -20 °C. Das pcDNA™4/HisMax TOPO™ TA-Expression-kit enthält zwei Boxen. Die TOPO™ TA Box enthält 200 ng linearisierten und Topoisomerase I-aktivierten pcDNA4/HisMax-TOPO Vektor, dNTPs, Kontroll-PCR-Template und Primer, Vorwärts- und Rückwärtsprimer für Sequenzierung und PCR-Screening sowie ein lacZ-Expressionskontrollplasmid. |
|
His-Tag (6x), Xpress Epitop-Tag | |
pcDNA | |
Konstitutive Expression |
CMV | |
Zeocin™ | |
EK (Enterokinase)-Erkennungsstelle | |
Restriktionsenzym/MCS | |
pcDNA™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.