Learn More
Invitrogen™ pPICZ A, B und C Pichia-Vektoren
Entwickelt für einfaches Klonen und Selektieren für einen hohen Expressionsgrad sowie für den schnellen Nachweis und die Reinigung des rekombinanten Proteins.
Marke: Invitrogen™ V19020
905.58 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12000kg
Beinhaltet: Das EasySelect Pichia-Expressionskit enthält je 20 μg von pPICZ A, B und C sowie pPICZ A, B und C; Pichia pastoris-Stämme X-33 (Wildtyp), GS115 (his4), KM71H (arg4 aox1::ARG4) und Kontrollstämme für intrazelluläre und sekretierte Expression; 250 mg Zeocin; Medien (YP und YNB), EasyComp Pichia-Transformationskit, 2 μg je 5' AOX1, 3' AOX1,- und α-Faktor Sequenzierungsprimere. lacZ-positive Expressionskontrolle wird mit pPICZ bereitgestellt.
Beschreibung
- Diese Vektoren enthalten Zeocin™-Resistenzgene für die direkte Selektion von Mehrfachkopie-Integrantenstämmen.
- Durch die Selektion mit ansteigenden Mengen Zeocin werden Stämme mit mehrfachen Kopien des in das Genom integrierten Gens von Interesse gewonnen.
- Eine steigende Anzahl von Kopien des interessierenden Gens beim rekombinantem Pichia-Stamm kann zu höheren Expressionsniveaus führen.
- Induzierbarer AOX1-Promotor für eine hohe Expression im Pichia pastoris c-myc-Epitope-Tag für einen praktischen Nachweis mit Anti-myc-Antikörpern.
- C-terminales Polyhistidin (6xHis)-Tag für die schnelle Aufreinigung mit Nickel-Chelatharz und zum Nachweis mit Anti-His-(C-Term)-Antikörpern
- Der pPICZ-Vektor verfügt außerdem über ein Sekretionssignal für den effizienten Transport von Proteinen zum Medium.
Pichia pastoris Expressionssysteme, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Hefeexpression
Spezifikation
AOX1. | |
µJe 20 g pPICZ A, B, & C, suspendiert in 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0. Ein GS115/pPICZ/lacZ-Positivkontrollstamm ist ebenfalls eingeschlossen. Vektoren bei -5 bis -30 °C lagern. |
|
His-Tag (6x), c-Myc Epitop-Tag | |
pPIC |
Pichia-Expressionsvektor | |
Zeocin™ (ZeoR) | |
Restriktionsenzym/MCS |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.