Learn More
Ion GeneStudio™ S5 System für Lebensmittelsicherheit
Identifizieren Sie mit diesem Next-Generation-Sequenzierer im Rahmen des NGS-Ablaufs zur Authentifizierung von Lebensmitteln die in Lebens- und Futtermittelproben vorhandenen Spezies.
Marke: Thermo Scientific A39513
Weitere Details : Netto-Gewicht : 63.50000kg
Beschreibung
Identifizieren Sie Fleisch-, Fisch- oder Pflanzenarten, die in allen Lebensmitteltypen vorkommen, mit dem Ion GeneStudio S5™ System für Lebensmittelsicherheit, einem auf Halbleitern basierenden Next-Generation-Sequenzierungs(NGS)-System, das bei Verwendung im Rahmen des Thermo Scientific™ Next-Generation-Sequenzierungsablaufs zur Authentifizierung von Lebensmitteln die Identifizierung der vorhandenen Spezies selbst in den schwierigsten Probenarten ermöglicht.
Das Ion GeneStudio S5 System für Lebensmittelsicherheit ist so optimiert, dass es für Labore mit Fokus auf Lebensmittelanwendungen flexibel und erschwinglich ist. Ein Laptop ist für die Verwendung mit der SGS™ All Species ID Software geeignet.
Die Identifizierung der in Lebens- und Futtermittelproben vorhandenen Spezies ist ein entscheidender Schritt für den Nachweis der Echtheit, die Überprüfung der Herkunft, die Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe und die Qualitätskontrolle der Verarbeitungs- und Reinigungsprozesse in Lebensmittelproduktionsstätten.
Der Thermo Scientific NGS-Ablauf zur Authentifizierung von Lebensmitteln verwendet das Ion Torrent™ Next-Generation-Sequenzierungsverfahren. Dies ermöglicht ein ungezieltes Screening und die in einer Lebensmittelprobe enthaltenen Spezies können durch Vergleich mit einer Datenbank, die DNA-Daten von Fleisch-, Pflanzen- oder Fischarten enthält, identifiziert werden.
Das Ion GeneStudio S5 System für Lebensmittelsicherheit ist ein integraler Bestandteil des Arbeitsablaufs. Mit kartuschenbasierten Reagenzien ist das System einfach zu bedienen und bietet Skalierbarkeit und Flexibilität.
Hauptmerkmale:
- Reduziert Arbeitsaufwand und Komplexität: Kartuschenbasierte Reagenzien – einfach einlegen und loslegen
- Schnelle Daten: Kompletter Sequenzierungslauf und Analyse in Stunden
- Flexibler Durchsatz: Wählen Sie den Chip entsprechend Ihren Durchsatzanforderungen aus (Ion 510 oder 520 Chip-Kit für Lebensmittelsicherheit)
Das Ion GeneStudio S5 System für Lebensmittelsicherheit nutzt die Geschwindigkeit der Halbleitersequenzierung, um die Erstellung hochwertiger Sequenzierungsdaten in wenigen Stunden zu ermöglichen. In Kombination mit dem Ion Chef Gerät für Lebensmittelsicherheit gelangen Sie innerhalb von nur 24 Stunden von einer DNA-Bibliothek zu Daten und das bei nur 45 Minuten Arbeitsaufwand.
Mit der eintägigen Einrichtung, einer einfachen Benutzeroberfläche und kartuschenbasierten Reagenzien ist das Ion GeneStudio S5 System für Lebensmittelsicherheit einfach und leicht zu bedienen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
SGS All Species ID Software | |
Raumtemperatur | |
54,2 x 80,6 x 50,9 cm | |
Ion 510 Chip, Ion 520 Chip, Ion 530 Chip, Ion 540 Chip | |
50.9 cm | |
54.2 cm | |
1 System | |
31.73 in. |
DNA | |
Ion GeneStudio S5 System für Lebensmittelsicherheit | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz, 6,5 bis 14,5 A | |
20 in. | |
21.33 in. | |
|
|
63,5 kg | |
80.6 cm |