Learn More
Eisen(Ii)-sulfat-Hydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15681130
Click to view available options
Menge:
1 kg
6 x 1 kg
Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Europäisches Arzneibuch, getrocknet, 86.0 bis 89.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13463-43-9
Summenformel FeH2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 169.916
MDL-Nummer MFCD00149722
InChI-Schlüssel XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous sulfate monohydrate, iron 2+ sulfate monohydrate, ferrous sulfate hydrate, iron sulfate monohydrate, unii-rib00980vw, iron ii sulfate, monohydrate, iron ii sulfate hydrate, sulfuric acid, iron 2+ salt 1:1 , monohydrate, feroritard, feromax
PubChem CID 62712
ChEBI CHEBI:75834
IUPAC-Name Eisen(2+); Sulfat; Hydrat
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(Ii) Sulfate Hydrate
Namenshinweis Meets analytical specification of Ph. Eur.BP
Menge 1 kg
Strukturformel FeSO4 · aq
Formelmasse 151.91g/mol (anhydrous basis)
Güte puriss.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 86 to 89.0% FeSO4 basis