Learn More
IUPAC pH Standard pH 9,180, Hach Lange™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Beschreibung
- pH-Standard, IUPAC, pH9.180 bei 25 °C, zertifiziert, 500 ml (Radiometer Analytical)
- Jede Flasche (500 ml) ist mit einer COFRAC Verifikationsbescheinigung und einer Konformitäts- und Rückverfolgbarkeitsbescheinigung ausgestattet, die die Norm ISO31 erfüllen
- Mit einer Konzentration von 9.180 ± 0.010 pH bei 25 °C
- Rückverfolgbar nach IUPAC pH-Skala und NIST
- Haltbarkeit von 48 Monaten ab Produktionsdatum
- Die Kompetenz und Integrität eines international anerkannten Labors, das für die Messung von pH- und Leitfähigkeitsreferenzmaterialien akkreditiert ist
Spezifikation
pH | 9.18 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 ml |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |