Learn More
Hanna Instruments™ Wasserdichtes Thermoelement, Typ K
Mit diesem wasserfesten digitalen Thermometer lassen sich hochgenaue Temperaturmessungen mit einer Vielzahl auswechselbarer Messfühler durchführen.
Marke: Hanna Instruments™ HI935005
Weitere Details : net-weight : 0.47700kg
Beschreibung
- Typ K-Thermoelement-Thermometer ist ein digitales, wasserfestes Thermometer, das mit einer Vielzahl an Typ K-Sonden verwendet werden kann
- Bietet hochgenaue Temperaturmessungen mit einer großen Auswahl an austauschbaren Sonden
- Zwei Temperaturbereiche von -50.0 bis 199.9 °C und 200 bis 1350 °C, die ebenfalls in °F angezeigt werden können (-58.0 bis 399.9 °F und 400 bis 2462 °F)
- Mit einer Gesamtskala-Genauigkeit von ±0.2 % ist es perfekt für Temperaturmessungen im Labor und vor Ort geeignet
Spezifikation
Ja |