Learn More
DWK Life Sciences Kimble™4 ml Polypropylen-Szintillationsfläschchen
Für die Zählung niedriger Aktivitäten
Marke: DWK Life Sciences 58552-4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Nahtlos mit Steckstopfen aus Polyethylen mit Weithalsöffnungen, die schnelles Auftragen und Entfernen ermöglichen
Bestellinformation
1000 Fläschchen sind in einer Großpackung verpackt in einem einzelnen Polybeutel; der separate Polybeutel enthält 1000 Steckstopfen.
Spezifikation
0.55 Zoll | |
Polypropylen | |
Entwickelt für die Beta- und Gamma-Zählung | |
Weite | |
Polyethylen | |
56 mm |
14 mm | |
4 ml | |
2.2 Zoll | |
0.13 oz. | |
Schnappdeckel |