missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Brand Rotary Evaporator: Bottom Vapor Tube Traps
Zubehör für Rotationsverdampfer
Marke: DWK Life Sciences 5702652524
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Quadratisches Verbindungs-Bead
Spezifikation
4 mm-Ablauflöcher | |
Unterer Dampfröhrchenabscheider | |
Wird verwendet, wenn wahrscheinlich Schaum entsteht und in den Kondensator des Rotationsverdampfers eingezogen wird | |
24/40 innen unten, 24/40 außen oben | |
Borosilikatglas | |
USP Typ I und ASTM E438, Klasse A |
250 ml | |
250 ml (8.45 oz.) | |
20.5 cm | |
8 Zoll | |
8.45 oz. |