Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Organisch-chemische Kits
Mit einer Auswahl an Artikeln, die für grundlegende organische Laborexperimente erforderlich sind
Marke: DWK Life Sciences 269800-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
- Für Bildung und Forschung
- Alle Gelenke in einem Kit haben die gleiche Standardkonusgröße, was die Einrichtung einer Reihe von Verfahren vereinfacht
Bestellinformation
Kit 11–301–20 wird in einer schweren Wellpappe geliefert und die Einsätze sind aus weichem Schaumstoff. Die Komponenten des Kits sind in der Tabelle unten aufgeführt. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter, um Ersatzteile zu bestellen.
Spezifikation
Standard-KonusKit | |
Für Extraktion, Rückfluss, Rückfluss mit Zugabe, Fraktionierung und Destillation | |
19/22 |
USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A | |
Entlüftungsadapter, Claisen-Adapter, Kondensator, Anschlussadapter, Destillationssäule, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml500 ml-Kolben, 125-ml-PTFE-Trichter, Auslassadapter, Stopfen, Vakuumadapter |