missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Adapter zur HPLC-Lösungsmittelaufnahme: THF-beständiger Lösungsmittelaufnahmeadapter, 47 mm
Für die Verwendung mit Kappen mit fünf oder vier Ventilen und Filterkappen
Marke: DWK Life Sciences 953906-6347
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Bietet eine sichere In-Line-Filtration ohne langes Warten wie bei der herkömmlichen Gießmethode
- Die einzigartige Bevel-Seal Dichtung ermöglicht einen vakuumdichter O-Ring-Anschluss an die PTFE-Schläuche.
- Das Hi-Vac Ventil lässt sich unter Vakuum leichter öffnen als der Standard-Absperrhahn.
- Das Schließen des Ventils ermöglicht eine Vakuumentgasung nach der Filtration.
- Jede Einheit wird mit einem 3 ft. (91 cm) langen FEP-PTFE-Schlauch mit 1/4 Außendurchmesser geliefert.
- Der GL45-Lösungsmittelflaschenadapter besteht aus PBT und konvertiert Ultra-ware GL45-Kappen der mobilen Phase in standardmäßige 4-l-Lösungsmittelflaschenkappen für den direkten Anschluss an HPLC-Geräte.
Spezifikation
THF-beständiger Lösungsmittelaufnahmeadapter | |
Für die Verwendung mit Kappen mit fünf oder vier Ventilen und Filterkappen | |
PBT | |
47 mm |