Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ 10 mm-NMR-Probenröhrchen
Präzisionsröhrchen
29.95 € - 61.85 €
Produktcode | Marke | Feldstärke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Feldstärke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10754233
|
DWK Life Sciences
897320-0000 |
60 MHz | 177,8 mm |
29.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10335452
|
DWK Life Sciences
897335-0008 |
360 MHz | 203,2 mm |
61.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10243532
|
DWK Life Sciences
897325-0000 |
80 MHz | 177,8 mm |
41.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10762333
|
DWK Life Sciences
897335-0000 |
360 MHz | 177,8 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Kontes™ NMR-Probenröhrchen werden häufig für die hochauflösende NMR-Spektroskopie verwendet. Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
- Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Zur Verwendung mit NMR-Spektrometern von 60 bis 200 MHz
- Geringe Toleranzen bei Wandvariation und Wölbung
- Geeignet für den Einsatz in Geräten mit höherer Feldstärke (200–500 MHz)
- Aus ASTM™-Borosilikatglas Typ 1
- Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
- Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert
Röhrchen für hochauflösende NMR-Spektroskopie
1Ablesungsdifferenz (TIR).
Spezifikation
Borosilikatglas |