Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory PU Sit-Stand
Laboratory Sit-Stand with seat tilt in durable Black PU on Glides
Marke:  Techsit™ TS8370
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.00000kg
Artikelnummer. 15711506
  • 365.55 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • PU Sit-Stand on Glides
  • Fully adjustable seat height and seat tilt
  • Hard wearing, easy clean PU seat
  • Ergonomically designed and contoured seat
  • 5 year guarantee
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 5 suitable
Spezifikation
Spezifikation
360 mm
590 to 830 mm
Comes with independent seat tilt as standard
150 kg
Polyurethane
8 kg
Sit/Stand Stool
280 mm
Black