Learn More
Einhängethermostat LAUDA Alpha A max. 50l,
Marke: Lauda L000618
870.67 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21682" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.85000kg
Spezifikation
CE | |
Druck | |
LED | |
0,2 bar | |
100 °C | |
125 mm | |
150 mm | |
230 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
15 l/min | |
25°bis 100 °C | |
Probenvorbereitung für die chemisch-pharmazeutische Analyse, präzise Temperaturkontrolle in empfindlichen Bereichen | |
Gehäuse LCE0226 | |
± 0,05K | |
300 mm | |
3,5 kg | |
230 V |