Learn More
Lithiumtetraborat, Honeywell
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – spezifische ACS-Verwendung (HPLC), allgemeine ACS-Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzien in einem Gütegrad für die chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganik – chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithiumtetraborat |
Menge | 250 g |
Strukturformel | Li2B4O7 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 169.12 mol |
Reinheit (%) | ≥99.9 % Spurenmetalle |
Dichte | ≥0.25 g/ml bei 25 ° C |