Learn More
Gilson™ M-384 Well Adapter mit Positionierung per Rad
Ein Zubehör für die Verwendung von 384-Well-Mikrotiterplatten mit Positionierung per Rad.
Marke: Gilson™ F1077602
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
Dieser Adapter ist ein Zubehör für den PLATEMASTER™, das die Verwendung von 384-Well-Mikrotiterplatten mit Positionierung über das Rad ermöglicht.
Spezifikation
Pipettiererzubehör | |
ISO 9001 | |
Polypropylen | |
PLATEMASTER™ |
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Liquid Handling | |
1 Jahr |