Learn More
Magnesiumacetat-Tetrahydrat, ≥99 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesiumacetat-Tetrahydrat |
Schmelzpunkt | 68 °C |
Farbe | Farblos |
pH | 8 bis 9 (bei 20 °C) |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | CH3COO)2Mg · 4H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3730605 |
Löslichkeitsinformationen | Completely soluble in water |