Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
6 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesiumchloridhexahydrat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, FCC |
Menge | 6 x 1 kg |
Strukturformel | MgCl2 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 203.3 |
Reinheit (%) | 99 bis 101 % |
Güte | puriss. |