Få mere at vide
Testo™ Magnetische Temperatursonde
Produktkode 10564072
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
1,55 m
Förpackningsstorlek
1 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10564072
missing translation for 'mfr': Testo™ 0602 4792
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Magnetische Sonde, Haftkraft ca.20 N, mit Magneten, für Messungen auf Metalloberflächen
  • Thermoelement Typ K
  • Durch die magnetische Wirkung haben Sie beide Hände für andere Arbeiten frei
  • Haftkraft ca. 20 N
  • Kann an eine Vielzahl von Mess-/Datenprotokollierungsgeräten angeschlossen werden
  • Messbereich: -50 bis +170 °C
Tekniske data
Enthält Magnetische Sonde (TC Typ K) für Oberflächentemperaturen und festes Kabel
Schnittstelle Thermoelement mit Stecker
Genauigkeit Klasse 2 (gemäß Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 2 auf -40 bis +1200 °C)
Reaktionszeit 150 s
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +70 °C
Länge (metrisch) 1,55 m
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.