Learn More
Lovibond™ MD100 CHLORINE - PH - TA TABLETS PHOTOMETER IN CAS
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Lovibond MD100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle. Zu den weiteren Merkmalen gehören einfache Bedienung, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung.
Marke: Lovibond™ 278060
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beinhaltet: Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Tabletten DPD No. 1 (2 x 100er Packung), Tabletten DPD No. 3 (2 x 100er Packung), Phenolrote Tabletten (100er Packung), CyA-Testtabletten (100er Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätsbescheinigung, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse.Lovibond MD 100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle.Zu den weiteren Merkmalen gehören eine einfache Bedienung, ein ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und eine sichere Handhabung.
- Wasserdicht (gemäß IP 68 1 Stunde bei 0.1 m)
- Automatische Abschaltfunktion
- Kalibrierungsmodus für Echtzeituhr und Datum
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (bei Tastendruck)
- Werkskalibrierung und Anwenderkalibrierung; Zurücksetzen auf Werkskalibrierung möglich
- Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
- Infrarotschnittstelle für Testdatenübertragung
- Bereich Chlor: 0.01 bis 6.0 mg/l Cl2/0.1 bis 10 mg/l Cl2
- pH-Bereich: 6.5 bis 8.4
- Alkalinität-M-Bereich: 5 bis 200 mg/l CaCO3 (TA)
- Lichtquelle: LED, Interferenzfilter (IF) und Lichttaster in transparenter Zellenkammer
- Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm
- Photometrische Genauigkeit: 3 % FS (T =20 °C bis 25 °C)
- TDS-Auflösung: 0.01 A
- Temperatur 5° bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90 % (nicht kondensierend)
- Stromversorgung: 4 AAA-Batterien
- Betriebsdauer: Ca. 17 Stunden oder 5000 Testmessungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Display-Hintergrundbeleuchtung
- Abmessungen (L x B x H): 15.5 x 7.5 x 3.5 cm
- Gewicht: Grundgerät ca. 260 g
Spezifikation
MD 100 3-in-1-Photometer: Chlor, pH-Wert, Alkalinität-M (Tabletten) | |
3 % FS | |
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Tabletten DPD No. 1 (2 x 100er Packung), Tabletten DPD No. 3 (2 x er 100Packung), Phenolrote Tabletten (100er Packung), CyA-Testtabletten (100er Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätsbescheinigung, Bedienungsanleitung | |
Interner Ringspeicher für 16 Datensätze | |
Chlor: 0.01 bis 6.0 mg/l Cl2/0.1 bis 10 mg/l Cl2; pH: 6.5 bis8.4; Alkalinität: 5 bis 200 mg/l CaCO 3 (TA) | |
260 g |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
3,5 cm | |
15,5 cm | |
LED | |
0.01 A | |
7,5 cm |