Learn More
Methylimidazo-[1,2-a]-pyridin-7-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate |
Schmelzpunkt | 133°C to 135°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 176.18 |
Reinheit (%) | 95% |