Learn More
Metro™ MetroMax i™ Polymer-Labortisch, schwarze Phenoloberfläche mit solidem i Regal
Mit dem Metro MetroMax i™ Polymer-Laborarbeitstisch, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit integriertem antimikrobiellem Produktschutz von Microban™ bietet, halten Sie Ihr Labor sauber.
1105.00 € - 1270.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Labor |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 40,5 in. |
Höhe (metrisch) | 101,6 cm |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 600 lb. |
Tragkraft (metrisch) | 273 kg |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15967061
|
Metro™
LTM30XPB3 |
74,9 x 76,2 x 101,6 cm (29,75 x 30 x 40,5 in.) | Solides Metro™ Metromax i™ Regal, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
1130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15947041
|
Metro™
LT48XPB3 |
121,3 x 76,2 x 101,6 cm (47,75 x 30 x 40,5 in.) | Solides Metro™ MetroMax i™ Regal | Stationärer Tisch |
1215.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15947081
|
Metro™
LTM60XPB3 |
151,7 x 76,2 x 101,6 cm (59,75 x 30 x 40,5 in.) | Solides Metro™ Metromax i™ Regal, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
1270.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15947021
|
Metro™
LT30XPB3 |
74,9 x 76,2 x 101,6 cm (29,75 x 30 x 40,5 in.) | Solides Metro™ MetroMax i™ Regal | Stationärer Tisch |
1105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15987071
|
Metro™
LTM48XPB3 |
121,3 x 76,2 x 101,6 cm (47,75 x 30 x 40,5 in.) | Solides Metro™ Metromax i™ Regal, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
1215.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15947051
|
Metro™
LT60XPB3 |
151,7 x 76,2 x 101,6 cm (59,75 x 30 x 40,5 in.) | Solides Metro™ MetroMax i™ Regal | Stationärer Tisch |
1270.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15927071
|
Metro™
LTM36XPB3 |
90,8 x 76,2 x 101,6 cm (35,75 x 30 x 40,5 in.) | Solides Metro™ Metromax i™ Regal, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
1155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15947031
|
Metro™
LT36XPB3 |
90,8 x 76,2 x 101,6 cm (35,75 x 30 x 40,5 in.) | Solides Metro™ MetroMax i™ Regal | Stationärer Tisch |
1155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Diese Arbeitstische dienen als ideale Produktplattform, sind modular aufgebaut und bieten höchste Flexibilität je nach Anwendungsanforderungen.
- Fortschrittliche Polymerkonstruktion für korrosive Laborumgebungen
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Ideal für das Labor | |
101,6 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |
40,5 in. | |
600 lb. | |
30 in. | |
Polymer |