Learn More
Mettler Toledo™ ML-T Präzisionswaagen
Kleinster Platzbedarf und überdurchschnittliche Wägeschale für effiziente Ausführung täglicher Aufgaben
3285.00 € - 8347.77 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, ISO 9001, ISO 14001 |
---|---|
Anschlusstyp | USB-Host/USB-Gerät/RS-232 |
Displaytyp | TFT-Touchscreen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Bestandsaufnahme oder Feldarbeit. |
Ausgleichen | Eingebaute Niveausteuerung |
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15570824
|
Mettler Toledo™
30243424 |
ML6002T | 6,2 kg | 0,01 g | 1,5 s |
8347.77 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17716334
|
Mettler Toledo™
30243418 |
ML3002T | 3,2 kg | 0,01 g | 1,5 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
17868838
|
Mettler Toledo™
30243427 |
ML3001T | 3.2 kg | 0.1 g | 1 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Kompaktes und praktisches Design
- Großer 4.5 Zoll TFT-Farb-Touchscreen mit klaren Symbolen und intuitiver Bedienung ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung
- Mehrsprachige Texte und Grafiken bieten eine schrittweise Anleitung für das Wiegen
- Monoblock-Wägezelle mit FACT-interner Anpassung liefert konstant zuverlässige Ergebnisse
- Integrierter Überlastschutz sorgt für eine lange Lebensdauer der Waage
- Anleitung zum effizienten Einwiegen oben auf dem Display, um dem Bediener die Dosierung zum Ziel zu erleichtern
- Funktion ‚MinWeigh‘ sorgt für Prozesstoleranzen
- Integrierte Funktion ‚LevelControl‘ gibt eine Warnung aus, wenn die Waage nicht waagerecht ausgerichtet ist; sie bietet außerdem eine Anleitung auf dem Bildschirm, um die Waage innerhalb von Sekunden auszugleichen
- QuickLock für eine schnelle und einfache Reinigung
- Waagengehäuse mit glatten, abgerundeten Kanten für eine einfache Reinigung
- Gehäuse mit Metallboden
- Statistische Datenanalyse
- ISO-Protokoll
- Option zur Eingabe der Proben-ID
- Kennwortschutz
- Drei Schnittstellen: USB-Gerät, USB-Host und RS232
- Bluetooth Option
- PC-Anschluss zur einfachen Datenübertragung
Anwendungen
Ideal für die Inventur oder Feldarbeit.
Zertifizierungen
CE-Zeichen, ISO 9001, ISO 14001
Spezifikation
CE-Zeichen, ISO 9001, ISO 14001 | |
TFT-Touchscreen | |
Eingebaute Niveausteuerung | |
Präzisionswaage |
USB-Host/USB-Gerät/RS-232 | |
Ideal für Bestandsaufnahme oder Feldarbeit. | |
Metallgehäuse |