Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ NMR pH-Elektrode
Eine pH-Elektrode mit einem schmalen Schaftdurchmesser, die Messungen in NMR-Röhrchen oder sehr kleiner Probenvolumina ermöglicht.
Marke: METTLER TOLEDO™ 59904572
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
- NMR-Röhrchen
- Proben mit kleinem Volumen
- Kleine Messgefäße
Zubehör und Pflege
- Keramikdiaphragma
- Nachfüllbare 3M KCl (51350072) - Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Bestellinformation
Metallhalbzellen (01-920-162, -163 und -164 ) und U-Elektroden (09-320-200 und -201) sind ebenfalls separat erhältlich.
Spezifikation
pH-Elektrode InLab NMR | |
Keramik | |
0 bis 14 | |
Kombinationselektrode | |
Für besonders lange Reagenzgläser, Fläschchen oder Gefäße | |
Ag/AgCl | |
InLab™ NMR | |
32 ° bis 176 °F | |
7,87 in. | |
0,12 in. |
S7 | |
Glas | |
0 °C° bis 80 °C° | |
3 mol/l KCl AgCl gesättigt | |
S7 auf BNC (30281915) | |
U-Glas | |
3 mol/l KCl AgCl gesättigt | |
0 °C bis 80 °C | |
200 mm | |
3 mm |