Learn More
Mettler Toledo™ 23982 Dreilochadapter (Titratorzubehör)
Dreilochadapter für Titrationsständer.
Marke: Mettler Toledo™ 00023982
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit V20 und V30 Karl Fischer Titratoren
- Enthält ST10-, ST7.5- sowie Nadelloch- und Stiftlochstopfen
Spezifikation
Adapter | |
Standard 10- und 7.5-Nadelloch und entsprechender Stopfen |