Learn More
Ansell Microflex™ 63-864 Latexhandschuhe
13.74 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Beschreibung
- Fingerspitzen sind für den absoluten Schutz dicker als bei den meisten standardmäßigen Latexhandschuhen.
- Verbesserte, texturierte Fingerspitzen bieten einen sicheren, verlässlichen Halt für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen und eine verbesserte Fingerfertigkeit für eine höhere Produktivität.
- Die Hände blieben auch bei mittlerer oder schwerer Belastung geschützt und trocken – sowohl unter nassen oder trockenen Arbeitsbedingungen.
- Handflächendicke erfüllt und übertrifft Qualitätsnormen.
- Lochhäufigkeit liegt unterhalb der minimalen Standardanforderungen für durchschnittliche Latexhandschuhe.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 374 |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Ja |
Latex Free | Nein |
Material | Kautschuklatex |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 8,5 |
Dicke (metrisch) | 0,16 mm |
Art der Handschuhstulpe | Rollrand |
Verpackungsart | Spenderbox |