Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaser-Filterscheiben
Zu 100 % aus Borosilikat-Mikroglasfasern hergestellt. Fisherbrand™ Filterscheiben aus Mikroglasfasern sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11774093
  • 65.45 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Bindemittel
  • Geeignet für die Verwendung bei und bis zu 500 °C
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Aufgrund von feinen Fasern geeignet für die Mikrofiltrierung
  • Hohe Beladungskapazität
  • Hohe chemische Reinheit
  • Mit entmineralisiertem Wasser hergestellt
  • Hohe Luftdurchlässigkeit
Anwendungen:
  • Filtration von Brauchwasser, Süßwasser-Algen, Trinkwasser, Proteinen, Proben für die HPLC, Lösungsmitteln
  • Sedimentgehalt in Erdölprodukten
  • Ligandenbindungstest
  • Überwachung der Luftverschmutzung
  • Membran-Vorfilter
  • Radioimmunoassays
  • Suspendierte Feststoffe in Wasser, Rauch
  • Flüssigszintillationszählung
  • Zellentnahme
  • Fettgehalt in Milchprodukten
Spezifikation
Spezifikation
75 g/m2
Flache Scheibe
0,7 μm
Luftverschmutzungskontrolle, Abscheidung von Ruß vor Gasanalysatoren, Unterstützung der Wägung in den Ausgleichsanalysen und Trocknern
Nicht-hygroskopisch
0,017 in.
Filter
Mikrofiltrierung
Borosilikatglas
310 s
263
500 °C
0,45 mm
109 mm