Learn More
Merck Millex™ Spritzenfilter, Durapore™ (PVDF), 0,22 μm
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
289.99 € - 2470.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Porengröße | 0,22 μm |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analytische Probenvorbereitung |
Art des Einlasses | Weiblicher Luer-Lok™ |
Produktcode | Marke | Totvolumen (nach Luftspülung) | Länge (metrisch) | Art des Auslasses | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Totvolumen (nach Luftspülung) | Länge (metrisch) | Art des Auslasses | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11792524
|
Merck
SLGVX13NK |
≤15 µl | 21 mm | Männlicher Luer-Stecker | 1000Pack |
2020.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10394009
|
Merck
SLGVX13NL |
≤15 µl | 21 mm | Männlicher Luer-Stecker | 100Pack |
335.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10745746
|
Merck
SLGVX13TL |
≤15 µl | 48 mm | Schlauchauslass | 100Pack |
327.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10728864
|
Merck
SLGV033NB |
≤80 µl | 25 mm | Männlicher Luer-Stecker | 250/Packung |
1095.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10375852
|
Merck
SLGV033NK |
≤80 µl | 27 mm | Männlicher Luer-Stecker | 1000/Packung |
2470.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10040752
|
Merck
SLGV033NS |
≤80 µl | 27 mm | Männlicher Luer-Stecker | 50/Packung |
293.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10430781
|
Merck
SLGVR04NL |
≤10 µl | 19,7 mm | Luer-Lock-Anschlussstecker, abgesetzt | 100Pack |
289.99 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit Durapore™ (PVDF) Membran- Geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit der Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
- Kompatibel mit wässrigen und milden organischen Lösungen
- Gehäusematerialien sind entweder Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE), die einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Stoffen und eine breite chemische Kompatibilität bieten
Spezifikation
Ja | |
Unsteril | |
Weiblicher Luer-Lok™ |
0,22 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Spritzenfilter |