Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND QuEChERS Mix II MgSO4-Extraction-Mix bestehend aus: - 6 g MgSO4 -
Marke: Macherey-Nagel™ 730971
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Spezifikation
Chromabond QuEChERS Extraktionsgemisch | |
Acetat-Extraktionsmischung (AOAC 2007.01) | |
15 ml | |
50/Packung |