Learn More
Invitrogen™ DQ™ Collagen, type IV From Human Placenta, Fluorescein Conjugate
Analogon des natürlichen Substrats
Marke: Invitrogen™ D12052
524.19 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Das fluorogene DQ™-Kollagen kann zur direkten Überwachung der Kollagenase-Aktivität verwendet werden. DQ™ Substrate sind Analoga des natürlichen Substrats, an dem eine übermäßige Anzahl fluoreszierender Farbstoffe angebracht ist, so dass das Fluoreszenzsignal fast nicht vorhanden ist. Diese Löschung des Signals wird durch die Nähe der Farbstoffe auf dem intakten Substrat verursacht. Die enzymgesteuerte Hydrolyse des Substrats führt zur Trennung des Farbstoffs, zur Trennung der Farbstoffmoleküle untereinander und der Zunahme des Fluoreszenzsignals.
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Chemotaxis und Zellmigration, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Protease/Peptidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Lyophilisiert | |
1 mg | |
Protein-basiertes Substrat | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
DQ™ | |
Protease-Substrat | |
Metalloproteinase |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.